Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne d’étalon EC 100-5 NH2 Nucleodur™
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 2,50 % ; Taille de pores : 110 Å ; Phase de colonne : Phase inverse, phase normale, échange d’ions, HILIC
395.00€ - 481.00€
Spécification
Format de colonne | Colonne analytique |
---|---|
Pression max. | 8700 psi (600 bars) |
Granulométrie | 5 μm |
Porosité | 110 Å |
Surface spécifique | 340 m²/g |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12428487
|
Macherey-Nagel™
760720.46 |
125 mm | 4,6 mm |
395.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12438487
|
Macherey-Nagel™
760721.46 |
150 mm | 4,6 mm |
402.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12458487
|
Macherey-Nagel™
760722.46 |
250 mm | 4,6 mm |
481.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12448487
|
Macherey-Nagel™
760722.40 |
250 mm | 4 mm |
464.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Spécification
Colonne analytique | |
5 μm | |
340 m²/g | |
L8 | |
Silice | |
No | |
Colonne HPLC EC |
8700 psi (600 bars) | |
110 Å | |
60°C | |
Amino (NH2) | |
2,50% | |
Phase inverse, phase normale, échange d’ions, HILIC |