Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ 100-5 C18
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 17,50 % ; Taille de pores : 110 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
Marque:  Macherey-Nagel™ 760004.20
Code produit. 12458307
  • 359.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 25-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Silice
Octadécyle monomérique
HPLC
8700 psi (600 bars)
5 μm
110 Å
Acétonitrile / eau
60°C
C18
17,50%
Oui
Colonne EC analytique
Colonne analytique
2 mm
50 mm
Acétonitrile / eau
1 à 9
1 de chaque
340 m²/g
L1
Silice
Phase inverse
Phase inverse