Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ 100-5 C18
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 17,50 % ; Taille de pores : 110 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
275.00€ - 560.00€
Spécification
Chimie pour les colonnes Silice
Format de colonne Colonne analytique
Réticulation Octadécyle monomérique
À utiliser avec HPLC
Pression max. 8700 psi (600 bars)
Consulter d'autres spécifications
Produits 15
Code produit Marque Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
12401788
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
760001.20
125 mm 2 mm
446.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12438307
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
760002.20
250 mm 2 mm
559.00€
1 pièce
Expédition estimée: 05-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12458307
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
760004.20
50 mm 2 mm
359.00€
1 pièce
Expédition estimée: 05-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12411788
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
760001.30
125 mm 3 mm
381.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12448307
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
760002.30
250 mm 3 mm
464.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12468307
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
760004.30
50 mm 3 mm
275.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12428317
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
760013.46
100 mm 4,6 mm
402.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12428307
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
760001.46
125 mm 4,6 mm
402.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12408317
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
760008.46
150 mm 4,6 mm
402.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10051752
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
760002.46
250 mm 4,6 mm
560.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10528403
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
760004.46
50 mm 4,6 mm
294.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10756902
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
760001.40
125 mm 4 mm
381.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12707800
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
760035.46
75 mm 4,6 mm
294.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12478307
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
760004.40
50 mm 4 mm
275.00€
1 pièce
Expédition estimée: 05-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10013091
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
760002.40
250 mm 4 mm
491.00€
1 pièce
En stock
Spécification
Silice
Octadécyle monomérique
8700 psi (600 bars)
5 μm
110 Å
Acétonitrile / eau
60°C
C18
17,50%
Phase inverse
Colonne analytique
HPLC
Acétonitrile / eau
1 à 9
1/boîte
340 m²/g
L1
Silice
Phase inverse
Colonne EC analytique