Learn More
Macherey-Nagel™ Colonnes analytiques EC Delta-RP S Nucleocel™
Format de colonne : Séparation chirale ; Phase de colonne : Phase inverse
2515.00€
Spécification
Réticulation | Phases de silice modifiées par la cellulose |
---|---|
Diamètre (métrique) | 4,6 mm |
À utiliser avec | Séparation des énantiomères HPLC |
Granulométrie | 5 μm |
pH | 1 à 9 |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12402680
|
Macherey-Nagel™
720451.46 |
150 mm |
2515.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12492670
|
Macherey-Nagel™
720450.46 |
250 mm |
2515.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Phases de silice modifiées par la cellulose | |
Séparation des énantiomères HPLC | |
1 à 9 | |
40°C | |
Silice modifiée par la cellulose | |
Non | |
Colonne EC analytique |
4,6 mm | |
5 μm | |
1 de chaque | |
L40 | |
Silice | |
Phase inverse |