Learn More
Macherey-Nagel™ Colonnes analytiques EC Delta-RP S Nucleocel™
Format de colonne : Séparation chirale ; Phase de colonne : Phase inverse
Marque: Macherey-Nagel™ 720451.46
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Spécification
Colonne analytique | |
4,6 mm | |
150 mm | |
5 μm | |
1 de chaque | |
L40 | |
Silice | |
Non | |
Colonne EC analytique |
Phases de silice modifiées par la cellulose | |
Séparation des énantiomères HPLC | |
2 175 psi (150 bar) | |
1 à 9 | |
40°C | |
Silice modifiée par la cellulose | |
Séparation chirale | |
Phase inverse |