Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ Xtra Maxi Plus
Purifiez l’ADN plasmidique de qualité transfection avec un rendement élevé. Le kit Xtra Midi PlusNucleoBond™ représente la nouvelle génération d’échangeur d’anions permettant un rendement élevé ultra-rapide. Le kit Plus inclut les filtres NucleoBond™ Finalizers pour accélérer la précipitation d’ADN.
55.60€ - 293.00€
Spécification
Tampon | Yes |
---|---|
Format | < 300 kpb |
Isolation Technology | Technologie de chromatographie échangeuse d’anions |
RNase | Yes |
Rendement | 1000μg |
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12758412
|
Macherey-Nagel™
740416.10 |
10 |
293.00€
10 réactions |
Expédition estimée: 20-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11915452
|
Macherey-Nagel™
740416.2 |
2 |
55.60€
2 réactions |
Expédition estimée: 23-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Caractéristiques
- Technologie éprouvée d’échange d’anions – ADN plasmide de qualité transfection
- Procédé breveté d’élimination des endotoxines par lavage supplémentaire – Ne nécessite pas d’incubation sur glace supplémentaire
- Conception optimisée des colonnes – Préparation Maxi en 35 min.
- Filtre de colonne inclus – Débits de filtre élevés, rinçage parallèle du lysat, et chargement sur la colonne
- Matériau en silice amélioré – Rendements types de 1000 μg (Maxi)
- Les kits NucleoBond™ Xtra EF incluent des finaliseurs NucleoBond™ pour accélérer la précipitation de l’ADN
Applications
- Plasmides à nombre de copies élevé à partir d’E. coli
- Plasmides à faible nombre de copies issus d’E. coli (augmentation des volumes de tampon requis)
Spécification
Yes | |
Technologie de chromatographie échangeuse d’anions | |
1000μg |
< 300 kpb | |
Yes |