Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ Xtra Maxi Plus
Purifiez l’ADN plasmidique de qualité transfection avec un rendement élevé. Le kit Xtra Midi PlusNucleoBond™ représente la nouvelle génération d’échangeur d’anions permettant un rendement élevé ultra-rapide. Le kit Plus inclut les filtres NucleoBond™ Finalizers pour accélérer la précipitation d’ADN.
Marque:  Macherey-Nagel™ 740416.2
52.82 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23283" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.31000kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : III
Code produit. 11915452
  • 55.60€ / 2 réactions
Expédition estimée: 23-09-2024
pour voir le stock disponible 
Description
Description
Caractéristiques
  • Technologie éprouvée d’échange d’anions – ADN plasmide de qualité transfection
  • Procédé breveté d’élimination des endotoxines par lavage supplémentaire – Ne nécessite pas d’incubation sur glace supplémentaire
  • Conception optimisée des colonnes –  Temps de préparation 35 min. max
  • Filtre de colonne inclus – Débits de filtre élevés, rinçage parallèle du lysat, et chargement sur la colonne
  • Matériau de silice amélioré – rendements typiques de 1000 μg (maxi)
  • Les kits NucleoBond™ Xtra EF incluent des finaliseurs NucleoBond™ pour accélérer la précipitation de l’ADN
Applications
  • Plasmides à nombre de copies élevé à partir d’E. coli
  • Plasmides à faible nombre de copies issus d’E. coli (augmentation des volumes de tampon requis)
Spécification
Spécification
Yes
Technologie de chromatographie échangeuse d’anions
2
< 600, < 1 200 μl
< 300 kpb
Xtra Maxi Plus Nucleo Bond
Yes
1000μg