Learn More
Abnova™ Sonde FISH NTRK1/CEN1p
Sondes FISH marquées pour l’identification de l’amplification génétique à l’aide de la technique d’hybridation in situ fluorescente.
1515.00€ - 2495.00€
Spécification
Contenu et stockage | Stocker à 4°C dans l’obscurité |
---|---|
Format | Tube |
À utiliser avec (application) | Hybridation fluorescente in situ (cellule) |
Expression | Tyrosine kinase neurotrophique, récepteur, type 1 |
Alias de gène | DKFZp781I14186,MTC,TRK,TRK1,TRKA,p140-TrkA |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16033325
|
Abnova™
FG0202.100uL |
100 μl |
1515.00€
100µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16043325
|
Abnova™
FG0202.200uL |
200 μl |
2495.00€
200µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
Stocker à 4°C dans l’obscurité | |
Hybridation fluorescente in situ (cellule) | |
DKFZp781I14186,MTC,TRK,TRK1,TRKA,p140-TrkA | |
4914 | |
Liquide |
Tube | |
Tyrosine kinase neurotrophique, récepteur, type 1 | |
NTRK1 | |
ADN/ARN |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Abnova™ Sonde FISH NTRK1/CEN1p