Learn More
Abnova™ Sonde FISH NTRK1/CEN1p
Click to view available options
Quantité:
100 μl
200 μl
Conditionnement:
100µL
200µL
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Stocker à 4°C dans l’obscurité |
| Format | Tube |
| À utiliser avec (application) | Hybridation fluorescente in situ (cellule) |
| Expression | Tyrosine kinase neurotrophique, récepteur, type 1 |
| Alias de gène | DKFZp781I14186,MTC,TRK,TRK1,TRKA,p140-TrkA |
| Symbole de gène(s) | NTRK1 |
| Identification génétique (Entrez) | 4914 |
| Type de produit | ADN/ARN |
| Quantité | 200 μl |
| Forme | Liquide |