Learn More
Thermo Scientific™ Solution détergente NP-40 Surfact-Amps™
La solution de détergent NP-40 Surfact-Amps Thermo Scientific™ est un détergent NP-40 hautement purifié stabilisé et fourni sous forme de solution à 10 %.
202.00€ - 1068.00€
Spécification
Forme | Liquide |
---|---|
Gamme de produits | Surfact-Amps™ |
Type de réactif | Solution détergente |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13434269
|
Thermo Scientific™
85124 |
50 ml |
202.00€
50mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11596671
|
Thermo Scientific™
28324 |
6 x 10 mL |
221.00€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
13444269
|
Thermo Scientific™
85125 |
500 ml |
1068.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
La solution de détergent NP-40 Surfact-Amps Thermo Scientific™ est un détergent NP-40 hautement purifié stabilisé et fourni sous forme de solution à 10 %.
Cette solution de détergent NP-40 purifié à 10 % (p/v) s’utilise en toute simplicité dans les méthodes de recherche protéique de routine et très demandées ainsi que dans les techniques de biologie moléculaire. Le NP-40 est un tensioactif polyoxyéthylène non ionique qui est le plus souvent utilisé en tant que composant des tampons de lyse cellulaire ou dans d’autres solutions conçues pour extraire et solubiliser des protéines.
Les solutions de détergent Surfact-Amps™ (10 % p/v) offrent une pureté, une qualité et une stabilité inégalées. À l’inverse des détergents nets extrêmement visqueux, les solutions à 10 % Surfact-Amps sont faciles à pipeter et à distribuer avec une grande précision. Les solutions de surfactant sont soigneusement préparées et conditionnées sous azote dans des ampoules en verre, ce qui garantit leur stabilité et élimine l’accumulation de peroxydes et de produits de dégradation.
Points clés :
NP-40 – un détergent non ionique à utiliser dans diverses méthodes protéiques
Précise : solution détergente précise à 10 % dans de l’eau ultra pure
Facile à utiliser : solution simple à distribuer et à diluer pour utilisation
Exceptionnellement pure – moins de 1,0 μeq/ml de peroxydes et de carbonyles
Stable : la solution est conditionnée dans des ampoules en verre sous un gaz d’azote inerte
Propriétés du détergent :
- Poids moléculaire : 617
- Classe de détergent : Non ionique
- Nombre d'agrégation : 149
- Poids moléculaire micellaire : 90 000
- Concentration micellaire critique (CMC) : 0,29 mM (0,0179 %, p/v)
- Point de trouble : 80°C
- Dialysable : Non
Spécification
Liquide | |
Surfact-Amps™ | |
Solution détergente |
Sécurité et traitement
- NP-40 surfact-AMPS detergent solution, 10%, 50ml
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: nonidet P-40