Learn More
Thermo Scientific™ Solution détergente NP-40 Surfact-Amps™
La solution de détergent NP-40 Surfact-Amps Thermo Scientific™ est un détergent NP-40 hautement purifié stabilisé et fourni sous forme de solution à 10 %.
Marque: Thermo Scientific™ 85125
991.80 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "25977" pour bénéficier de cette offre.
Description
La solution de détergent NP-40 Surfact-Amps Thermo Scientific™ est un détergent NP-40 hautement purifié stabilisé et fourni sous forme de solution à 10 %.
Cette solution de détergent NP-40 purifié à 10 % (p/v) s’utilise en toute simplicité dans les méthodes de recherche protéique de routine et très demandées ainsi que dans les techniques de biologie moléculaire. Le NP-40 est un tensioactif polyoxyéthylène non ionique qui est le plus souvent utilisé en tant que composant des tampons de lyse cellulaire ou dans d’autres solutions conçues pour extraire et solubiliser des protéines.
Les solutions de détergent Surfact-Amps™ (10 % p/v) offrent une pureté, une qualité et une stabilité inégalées. À l’inverse des détergents nets extrêmement visqueux, les solutions à 10 % Surfact-Amps sont faciles à pipeter et à distribuer avec une grande précision. Les solutions de surfactant sont soigneusement préparées et conditionnées sous azote dans des ampoules en verre, ce qui garantit leur stabilité et élimine l’accumulation de peroxydes et de produits de dégradation.
Points clés :
NP-40 – un détergent non ionique à utiliser dans diverses méthodes protéiques
Précision : solution de détergent à 10 % précise dans de l’eau ultra-pure
Facilité d’utilisation : la solution est facile à distribuer et à diluer
Exceptionnellement pure – moins de 1,0 μeq/ml de peroxydes et de carbonyles
Stabilité : conditionnement dans des ampoules en verre sous un gaz d’azote inerte
Propriétés du détergent :
- Poids moléculaire : 617
- Classe de détergent : Non ionique
- Nombre d'agrégation : 149
- Poids moléculaire micellaire : 90 000
- Concentration micellaire critique (CMC) : 0,29 mM (0,0179 %, p/v)
- Point de trouble : 80°C
- Dialysable : Non
Spécification
Conserver entre 20°C et 25°C | |
Surfact-Amps™ | |
500 ml |
Liquide | |
Solution détergente | |
HDPE Bottle |
Sécurité et traitement
- NP-40 Surfact-Amps Detergent Solution
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Nonylphenol ethoxylates
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.