Learn More
Novus Biologicals™ beta 2-Microglobulin Protein
Highly purified. Generating reliable and reproducible results.
403.00€ - 1025.00€
Spécification
Concentration | 0.5mg/mL |
---|---|
À utiliser avec (application) | SDS-PAGE |
Formule | Liquid. In 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) containing 20% glycerol, 2mM DTT, 100mM NaCl |
Poids moléculaire | 14.0kDa |
Méthode de purification | SDS-PAGE |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
18229482
|
Novus Biologicals™
NBP1-50840-0.05MG |
0.05 mg |
1025.00€
0.05mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
18084985
|
Novus Biologicals™
NBP1-50840-0.01MG |
0.01 mg |
403.00€
0.01mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 21-119 of Human beta 2-Microglobulin The Recombinant Human beta 2-Microglobulin Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human beta 2-Microglobulin Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.Spécification
0.5mg/mL | |
Liquid. In 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) containing 20% glycerol, 2mM DTT, 100mM NaCl | |
SDS-PAGE | |
RUO | |
Unconjugated |
SDS-PAGE | |
14.0kDa | |
Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
beta 2-Microglobulin | |
>95% |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Novus Biologicals™ beta 2-Microglobulin Protein