Learn More
Novus Biologicals™ beta 2-Microglobulin Protein
Code produit. 18084985 Tous les produits Bio Techne Produits
Click to view available options
Quantité:
0,01 mg
0,05 mg
Conditionnement:
0.01mg
0.05mg
Code produit. 18084985
Marque: Novus Biologicals™ NBP1508400.01MG
Highly purified. Generating reliable and reproducible results.
A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 21-119 of Human beta 2-Microglobulin The Recombinant Human beta 2-Microglobulin Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human beta 2-Microglobulin Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 0.5mg/mL
À utiliser avec (application) SDS-PAGE
Formule Liquid. In 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) containing 20% glycerol, 2mM DTT, 100mM NaCl
Poids moléculaire 14.0kDa
Méthode de purification SDS-PAGE
Quantité 0,01 mg
Conditions de stockage Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
État réglementaire RUO
Nom usuel beta 2-Microglobulin
Conjugué Unconjugated
Pureté ou qualité >95%