Learn More
Invitrogen™ ELISA TMB Stabilized Chromogen
For use with all sandwich ELISAs which utilize Horseradish Peroxidase (HRP) as detecting enzyme
60.00€ - 398.00€
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10523405
|
Invitrogen™
SB01 |
25 mL |
N/A
|
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10354603
|
Invitrogen™
SB02 |
1 L |
N/A
|
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Formulation: Liquid
- Available in two sizes
- Detection method: Colormetric
Build Your Own Immunoassay, Cell Analysis, Immunoassays
Informations sur la commande
Shipping Condition: Wet Ice
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Invitrogen™ ELISA TMB Stabilized Chromogen