Learn More
Invitrogen™ ELISA TMB Stabilized Chromogen
For use with all sandwich ELISAs which utilize Horseradish Peroxidase (HRP) as detecting enzyme
Marque: Invitrogen™ SB01
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Formulation: Liquid
- Available in two sizes
- Detection method: Colormetric
Build Your Own Immunoassay, Cell Analysis, Immunoassays
Informations sur la commande
Shipping Condition: Wet Ice
Spécification
25 mL | |
Solution. Store at 2-8°C. | |
Colorimetric | |
Wet Ice |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Product Sheet: TMB Stabilized Chromogen
Version: A.0
Taille: 78.5 kB
SB01
Version: 10/08
Taille: 30.1 kB
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
444425-000 | Certificat d’analyse | 27/03/2025 | |
442318-000 | Certificat d’analyse | 27/03/2025 | |
443782-000 | Certificat d’analyse | 27/03/2025 | |
445140-000 | Certificat d’analyse | 26/03/2025 | |
432744-000 | Certificat d’analyse | 28/11/2024 | SB01 |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Invitrogen™ ELISA TMB Stabilized Chromogen > 25mL
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu