Learn More
Invitrogen™ Novex™ TBE-Urea Gels, 10%
Novex™ TBE-Urea Gels are denaturing polyacrylamide gels that resolve single-stranded DNA oligos or RNA into sharp, distinct bands.
Marque: Invitrogen™ EC68752BOX
199.34 EUR valable jusqu'au 2024-10-05
Utilisez le code promo "21627" pour bénéficier de cette offre.
Includes: Les références des gels se réfèrent à une seule boîte. Une boîte contient 10 gels. Les gels TBE-urée Novex ont une durée de conservation comprise entre 4 et 8 semaines selon le type de gel.
Description
Novex™ TBE-Urea Gels are denaturing polyacrylamide gels that resolve single-stranded DNA oligos or RNA into sharp, distinct bands. These 10% gels are optimized for the analysis and purification of products ranging from 20–55 bases, making them an ideal choice for synthetic oligo analysis and purification, RNase Protection Assays (RPA), in vitro transcription studies, and northern blot analysis.
- Ces gels sont optimisés pour l’analyse et la purification de produits allant de 20 à -800 bases, ce qui en fait un excellent choix pour l’analyse et la purification d’oligos de synthèse, les dosages de protection de la RNAse (RPA), les études de transcription in vitro et les analyses de transferts Northern
- Conçus pour fonctionner sur la mini-cellule XCell SureLock™
- Fabriqués avec des réactifs de haute pureté, notamment une base Tris, de l’acide borique, de l’EDTA, de l’acrylamide, du bisacrylamide, de la TEMED, de l’APS et de l’urée 7M.
- Un contrôle qualité strict garantit que les gels et les tampons sont exempts de DNAse et de RNAse.
Électrophorèse sur gel d’acrylamide, purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, électrophorèse sur gel d’acide nucléique et transfert
Informations sur la commande
Shipping Condition: Wet Ice
Spécification
• Le numéro de catalogue fait référence à une seule boîte de 10 gels • Les gels TBE-Urea Novex™ ont une durée de conservation de 4 à 8 semaines selon le type de gel Conserver à 4°C. |
|
XCell SureLock Mini-Cell | |
TBE-urée | |
De 20 à 800 pb | |
10 Gels/Box | |
Glace humide |
Novex TBE-Urea Gels, 10%, 12-well | |
10 % | |
Gel d’TBE | |
12 puits | |
Single-stranded DNA Oligos/RNA |