Learn More
Invitrogen™ Novex™ TBE-Urea Gels, 10%
Novex™ TBE-Urea Gels are denaturing polyacrylamide gels that resolve single-stranded DNA oligos or RNA into sharp, distinct bands.
307.00€ - 311.00€
Spécification
Contenu et stockage | • Le numéro de catalogue fait référence à une seule boîte de 10 gels • Les gels TBE-Urea Novex™ ont une durée de conservation de 4 à 8 semaines selon le type de gel Conserver à 4°C. |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | XCell SureLock Mini-Cell |
Pourcentage de gel | 10 % |
Type de gel | TBE-urée |
Type de produit | Gel d’TBE |
Code produit | Marque | Puits | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Puits | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12010126
|
Invitrogen™
EC6875BOX |
10 puits |
308.00€
10 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
12020126
|
Invitrogen™
EC68752BOX |
12 puits |
311.00€
10 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
12030126
|
Invitrogen™
EC68755BOX |
15 puits |
307.00€
10 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Novex™ TBE-Urea Gels are denaturing polyacrylamide gels that resolve single-stranded DNA oligos or RNA into sharp, distinct bands. These 10% gels are optimized for the analysis and purification of products ranging from 20–55 bases, making them an ideal choice for synthetic oligo analysis and purification, RNase Protection Assays (RPA), in vitro transcription studies, and northern blot analysis.
Novex TBE-Urea Gels can be stained by silver staining, ethidium bromide, and SYBR™ Green staining techniques after electrophoresis. The compact gels are available in 6%, 10%, or 15% formats and are designed to run on the XCell SureLock™ Mini-Cell.
Advantages of TBE-Urea Gels:
• Contains 7M urea for maximum denaturation
• Excellent resolution for fast size and purity confirmations of DNA or RNA oligos
• High resolution of short single-strand oligonucleotides
• Requires ∼10% sample concentration and volume of large or agarose gels
• Accurate and reproducible results
Formulation
Novex TBE-Urea gels are made with high-purity reagents, including Tris base, boric acid, EDTA, acrylamide, bisacrylamide, TEMED, APS, and 7M urea. Strict quality control ensures that gels and buffers are DNase- and RNase-free.
Recommended Buffers
For optimum performance, Novex™ TBE-Urea sample buffers and Novex™ TBE Running Buffer are strongly recommended for use with these gels. For analytical applications, Novex TBE-Urea Sample Buffer is recommended contains urea, the density agent Ficoll™, which yields sharper, straighter bands than conventional density agents, and the tracking dyes Bromophenol Blue and Xylene Cyanol.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
Spécification
• Le numéro de catalogue fait référence à une seule boîte de 10 gels • Les gels TBE-Urea Novex™ ont une durée de conservation de 4 à 8 semaines selon le type de gel Conserver à 4°C. |
|
10 % | |
Gel d’TBE | |
10 gels/boîte | |
Glace humide |
XCell SureLock Mini-Cell | |
TBE-urée | |
De 20 à 800 pb | |
Single-stranded DNA Oligos/RNA |
Sécurité et traitement
- X10 TBE-urea gel Invitrogen(tm) Novex(r) 10 well
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P362-Enlever les vêtements contaminés.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Urea