Learn More
Invitrogen™ Novex™ TBE Gels, 10%
Novex™ TBE Gels 10% designed to run on the XCell SureLock™ Mini-Cell provide high-resolution analysis of restriction digests and PCR products.
253.00€ - 263.00€
Spécification
Contenu et stockage | • Le numéro de catalogue fait référence à une seule boîte de 10 gels Conserver à 4°C. |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | XCell SureLock Mini-Cell |
Pourcentage de gel | 10 % |
Type de gel | TBE |
Type de produit | Gel d’TBE |
Code produit | Marque | Description | Puits | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Puits | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12025735
|
Invitrogen™
EC6275BOX |
Novex TBE Gels, 10%, 10-well | 10 puits |
253.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 25-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12035735
|
Invitrogen™
EC62752BOX |
Novex TBE Gels, 10%, 12-well | 12 puits |
263.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12045735
|
Invitrogen™
EC62755BOX |
Novex TBE Gels, 10%, 15-well | 15 puits |
263.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 17-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Novex™ TBE Gels 10% provide high-resolution analysis of restriction digests and PCR products. Designed to run on the XCell SureLock™ Mini-Cell, the polyacrylamide gels give sharp, clearly resolved, intense bands, and provide separations of double-strand DNA fragments from 35–120 bp.
Novex TBE Gels are available in a variety of well formats and gel percentages and can be stained by silver staining, ethidium bromide, and SYBR™ Green staining techniques after electrophoresis.
Advantages of TBE Gels for nucleic acid separation:
• High resolution and sensitivity with lower background staining
• Requires ∼10% sample concentration and volume of large or agarose gels
• Efficient blotting
• Easy extraction of DNA from gels
• Gel extraction does not interfere with enzymatic reactions
• Accurate and reproducible results
Formulation
Novex TBE gels are manufactured with high-purity Tris base, boric acid, EDTA, acrylamide, bisacrylamide, TEMED, and APS.
Recommended buffers
For optimum performance, Novex™ TBE Running Buffer and Novex™ Hi-Density TBE Sample Buffer are strongly recommended for use with these gels. Novex Hi-Density TBE Sample Buffer contains the tracking dyes Bromophenol Blue and Xylene Cyanol as well as the density agent Ficoll™, which yields sharper and straighter bands than conventional density agents.
Informations sur la commande
Shipping Condition: Wet Ice
Spécification
• Le numéro de catalogue fait référence à une seule boîte de 10 gels Conserver à 4°C. |
|
10 % | |
Gel d’TBE | |
10 Gels/Box | |
Glace humide |
XCell SureLock Mini-Cell | |
TBE | |
35 to 120 bp | |
Double-stranded DNA (dsDNA) |