Learn More
Invitrogen™ Novex™ TBE Gels, 10%
Novex™ TBE Gels 10% designed to run on the XCell SureLock™ Mini-Cell provide high-resolution analysis of restriction digests and PCR products.
Marque:  Invitrogen™ EC6275BOX
177.10 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12025735
  • 253.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 09-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Includes: Les références des gels se réfèrent à une seule boîte. Une boîte contient 10 gels.
Description
Description
Novex™ TBE Gels 10% provide high-resolution analysis of restriction digests and PCR products. Designed to run on the XCell SureLock™ Mini-Cell, the polyacrylamide gels give sharp, clearly resolved, intense bands, and provide separations of double-strand DNA fragments from 35–120 bp.
  • Les fragments d’ADN sont clairement résolus dans des bandes nettes et serrées
  • Conçu pour fonctionner sur la mini-cellule XCell SureLock
  • Fabriqué avec une base de Tris de haute pureté, de l’acide borique, de l’EDTA, de l’acrylamide, du bisacrylamide, de la TEMED et de l’APS
Électrophorèse sur gel d’acrylamide, purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, électrophorèse sur gel d’acide nucléique et transfert
Informations sur la commande
Shipping Condition: Wet Ice
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
• Le numéro de catalogue fait référence à une seule boîte de 10 gels
Conserver à 4°C.
XCell SureLock Mini-Cell
TBE
35 to 120 bp
10 gels/boîte
Glace humide
Novex TBE Gels, 10%, 10-well
10 %
Gel d’TBE
10 puits
Double-stranded DNA (dsDNA)