Learn More
Invitrogen™ module Mini Blot
GREENER_CHOICE
Dispositif de transfert humide utilisé exclusivement avec le réservoir à gel mini Bolt
Marque:  Invitrogen™ B1000
469.20 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15125804
  • 552.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Includes: Minimodule de transfert Bolt à joint d’étanchéité ; tampons d’éponge de transfert (4) ; pinces brucelles de transfert ; rouleau de transfert
Description
Description
La mini cuve à gel Bolt Mini Gel Tank accueille un seul module de transfert par chambre, ou deux modules de transfert au total disposés côte à côte. Le mini module de transfert Bolt Mini Blot Module est compatible avec les gels Bolt Bis-Tris Plus et accueille un seul gel par transfert humide. La connexion universelle et le joint d’étanchéité moulé simplifient l’utilisation du module de transfert tandis que la carotte interne du module de transfert permet d’utiliser moins de tampon de transfert au méthanol par transfert humide. Si vous respectez les conditions et la tension constante recommandées, les protéines peuvent être transférées vers les membranes de nitrate de cellulose ou en PVDF, généralement en 30 à 60 minutes.
  • Capacité : ≤ 2 modules de transfert/cuve gel mini, 1 module gel mini/de transfert
À propos des gels Bolt Bis-Tris Plus
  • Les gels Bolt Bis-Tris Plus sont des gels de polyacrymalide prémoulés conçus pour une séparation optimale de protéines de petite à moyenne taille dans des conditions dénaturantes
  • Semblables aux gels NuPAGE™ Bis-Tris, les gels Bolt Bis-Tris Plus sont conçus pour offrir des performances de gel homogènes et fournissent un environnement de pH neutre qui minimise les modifications protéiques
  • Les gels Bolt sont idéaux pour le transfert et l’analyse Western, et toute autre technique où l’intégrité des protéines est cruciale ; utilisez également les gels Bolt pour obtenir des résultats optimaux afin de répondre aux besoins quotidiens de séparation de protéines
  • Les gels Bolt Bis-Tris Plus sont livrés en quatre types de gels et plusieurs formats de puits
  • Chaque boîte contient 10 gels
  • Le réservoir à gel mini Bolt est nécessaire pour l’utilisation de tous les gels Bolt
Électrophorèse sur gel 1D, électrophorèse de protéines sur gel, protéines, expression, isolement et analyse, transfert western
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Minimodule de transfert Mini Blot Module
Pinces brucelles de transfert
Rouleau de transfert
4 éponges de transfert
Transfert humide
Gels protéiques prémoulés mini
Nitrate de cellulose, PVDF
Module de transfert
1 unit
≤2 modules de transfert / cuve à gel mini, 1 gel mini / module de transfert
Mini-cuve à gel Mini Gel Tank
Mini, 8 cm x 8 cm
Humide
Faible consommation, moins dangereux
Vertical
Vidéos
  • How to Perform a Western Wet Tank Transfer Using the Invitrogen Mini Blot Module EN
FDS
Documents
Documents
Manuals
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot090940005 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/07/2017 Catalog NumberB1000
Numéro de lot90450009 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/04/2017 Catalog NumberB1000
Numéro de lot90150005 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/04/2017 Catalog NumberB1000
Numéro de lot90250006 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/04/2017 Catalog NumberB1000
Numéro de lot90350007 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/04/2017 Catalog NumberB1000
Nom du produit
Invitrogen™ module Mini Blot > 1 unités