Learn More
Sartorius Étalonnage externe avec évaluation HTML
Processus d’étalonnage externe guidé avec jusqu’à 5 poids définissables.
Marque: Sartorius YAPP012
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Caractéristiques :
- Le flux de travail présente deux niveaux :
- Administrateur et utilisateur
- Les administrateurs peuvent définir jusqu’à 5 valeurs de poids, y compris leur ID, leur valeur et leurs tolérances
- Utilisateurs autorisés à démarrer le processus d’étalonnage
- Administrateur et utilisateur
- Acquisition et évaluation des données effectuées automatiquement
- La documentation peut être réalisée sur une imprimante Sartorius et/ou via Ethernet sur la base de Q-Web via la visualisation HTML
- Le flux de travail présente deux niveaux :
Spécification
Balances Cubis | |
Logiciel d’étalonnage |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sartorius Étalonnage externe avec évaluation HTML > Étalonnage externe avec évaluation HTML
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu