Learn More
Masterflex™ Tubulure Norprene pour produits alimentaires et boissons
Compatible avec pratiquement tous les nettoyants et désinfectants disponibles dans le commerce. La tubulure pour produits alimentaires et boissons Norprene Saint Gobain Performance Plastics™ est auclavable à de nombreuses reprises, jusqu’à cinq cycles, sans affecter sa durée de vie globale.
97.67€ - 454.00€
Spécification
Matériau | Norprene |
---|---|
Longueur totale (métrique) | 15 m |
Max. Operating Temperature (Metric) | 135°C |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11978049
|
Masterflex™
R6F0423 |
6,4 mm | 3,2 mm | N/A | |||||
11767379
|
Masterflex™
95710-00 |
4,8 mm | 1,6 mm |
161.00€
15m |
Expédition estimée: 26-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10062644
|
Masterflex™
R6F06-23 |
8 mm | 4,8 mm | N/A | |||||
11707419
|
Masterflex™
95710-70 |
19,1 mm | 12,7 mm |
454.00€
15m |
Expédition estimée: 27-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Longue durée de vie à la flexion dans les pompes péristaltiques
- Résistance à des températures de -75 à +275°F (-59 à +135°C)
- Compatible avec pratiquement tous les désinfectants et nettoyants courants
- Résistant à l’ozone et à la lumière UV
- Autoclavables à de nombreuses reprises
- Chimiquement compatible avec une large gamme de fluides.
- Conformes aux critères de la FDA, 3-A et NSF
Spécification
Norprene | |
15 m | |
135°C |