Learn More
Masterflex™ Tubulure Norprene pour produits alimentaires et boissons
Compatible avec pratiquement tous les nettoyants et désinfectants disponibles dans le commerce. La tubulure pour produits alimentaires et boissons Norprene Saint Gobain Performance Plastics™ est auclavable à de nombreuses reprises, jusqu’à cinq cycles, sans affecter sa durée de vie globale.
Marque:  Masterflex™ 95710-00
Code produit. 11767379
  • 161.00€ / 15m
Expédition estimée: 14-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Longue durée de vie à la flexion dans les pompes péristaltiques
  • Résistance à des températures de -75 à +275°F (-59 à +135°C)
  • Compatible avec pratiquement tous les désinfectants et nettoyants courants
  • Résistant à l’ozone et à la lumière UV
  • Autoclavables à de nombreuses reprises
  • Chimiquement compatible avec une large gamme de fluides.
  • Conformes aux critères de la FDA, 3-A et NSF
Spécification
Spécification
1,6 mm
4,8 mm
-40°C
Blanc crème
Norprene
15 m
1/boîte
135°C