Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipette non stériles pour systèmes de manipulation des liquides Beckman™
GREENER_CHOICE
Augmentez vos performances de pipetage grâce à la parfaite rectitude et au faible pourcentage du coefficient de variation de ces cônes de pipettes pour systèmes de manipulation de liquides automatisés.
849.00€
Spécification
Filtré Sans filtre
Stérilité Non stérile
Format Rack
Fit for Purpose Qualité certifiée
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Volume (métrique) À utiliser avec (équipement) Fit for Purpose Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Volume (métrique) À utiliser avec (équipement) Fit for Purpose Prix Quantité et disponibilité  
11711263
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
918-252
20 pi Beckman Coulter Biomek FX, Beckman Coulter™ Biomek™ NX SPAN-8 Qualité certifiée
849.00€
4800 pièces
Expédition estimée: 14-08-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11751263
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
919-252
250 pi Beckman Coulter Biomek FX, Beckman Coulter™ Biomek™ NX SPAN-8 Qualité certifiée
849.00€
4800 pièces
Expédition estimée: 11-07-2025
Description
Améliorez les performances de pipetage avec les pointes de pipette non stériles Thermo ScientificTM pour systèmes de manipulation de liquides BeckmanTM, soumis à un programme rigoureux de contrôle qualité en 15 points afin de garantir une qualité constante. Ils fournissent des performances précises et exactes grâce à la parfaite rectitude et au faible coefficient de variation. Les pointes de pipettes sont validées sur les stations de travail pour lesquelles elles ont été développées.
  • Disponible en version faible rétention et extra longue
  • Testés par lots pendant la production sur la station de travail pour laquelle ils sont créés.
  • Pointes à longueur étendue compatibles avec les plaques DeepWell™ à 96, 384 et 1 536 puits
  • Faible pourcentage du coefficient de variation (%CV)
Garantie : une durée de conservation de cinq (5) ans à partir de la date de fabrication est recommandée.
Spécification
Spécification
Sans filtre
Non stérile
Rack
Qualité certifiée
Documents
Product Certifications
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Pointes de pipette non stériles pour systèmes de manipulation des liquides Beckman™