Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipette non stériles pour systèmes de manipulation des liquides Beckman™
GREENER_CHOICE
Code produit. 11711263 Tous les produits MBP Molecular BioProducts Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
20 pi
250 pi
À utiliser avec (équipement):
Beckman Coulter Biomek FX, Beckman Coulter Biomek NX SPAN-8
Fit for Purpose:
Qualité certifiée
Conditionnement:
4800 pièces
Code produit. 11711263
Marque: Thermo Scientific™ 918252
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Augmentez vos performances de pipetage grâce à la parfaite rectitude et au faible pourcentage du coefficient de variation de ces cônes de pipettes pour systèmes de manipulation de liquides automatisés.
Améliorez les performances de pipetage avec les pointes de pipette non stériles Thermo ScientificTM pour systèmes de manipulation de liquides BeckmanTM, soumis à un programme rigoureux de contrôle qualité en 15 points afin de garantir une qualité constante. Ils fournissent des performances précises et exactes grâce à la parfaite rectitude et au faible coefficient de variation. Les pointes de pipettes sont validées sur les stations de travail pour lesquelles elles ont été développées.
Caractéristiques :
  • Disponible en version faible rétention et pointes longues
  • Testées par lots pendant la production sur la station de travail pour laquelle elles sont créées
  • Cônes à longueur étendue compatibles avec les plaques DeepWell™ à 96, 384 et 1 536 puits
  • Faible pourcentage de coefficient de variation (% CV)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volume (métrique) 20 pi
Filtré Sans filtre
Stérilité Non stérile
Format Rack
Type de pointe Conducteur
À utiliser avec (équipement) Beckman Coulter Biomek FX, Beckman Coulter Biomek NX SPAN-8
Gamme de produits Beckman
Fit for Purpose Qualité certifiée
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.