Learn More
Micronova™ Revêtement BucketLiner non stérile
Le revêtement BucketLiner non stérile de Micronova™ crée une barrière imperméable entre les désinfectants puissants et les parois des seaux ou entre le produit et le contenant.
Marque: Micronova™ BKL7-3119
515.13 EUR valable jusqu'au 2025-05-02
Utilisez le code promo "24151" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Fabriqué en laminé composé de 75 % de PEBD et 25 % de nylon
- Excellent pour les désinfectants et les solutions de nettoyage
- Idéal pour le transfert de pièces ou de matières premières
- épaisseur : 3 microns
- Emballé à plat, sous double emballage individuel ou conditionné en vrac
- Supporte l’autoclave avec un contenu liquide
- Les revêtements non stériles sont conditionnés en vrac par sachet de 50, chaque boîte contenant 200 revêtements
Spécification
Revêtement pour seaux | |
Non | |
31 x 19 in | |
Seaux de série B-7 ou seau de taille similaire | |
75 cm | |
Non stérile |
LDPE et nylon | |
Transparent | |
Transport de produits ou confinement de liquides | |
48 cm | |
24/paquet |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
048777-000 | Certificat de conformité | 09/04/2025 | BKL7-3119 |
048736-000 | Certificat de conformité | 09/04/2025 | BKL7-3119 |
048626-000 | Certificat de conformité | 09/04/2025 | BKL7-3119 |
048577-000 | Certificat de conformité | 31/03/2025 | BKL7-3119 |
048026-000 | Certificat de conformité | 18/03/2025 | BKL7-3119 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Les essentiels pour salles blanches
Équipez votre environnement contrôléCode promotionnel: 24151Expire: 2025-05-02