Learn More
Epredia™ Cryostat CryoStar™ NX50
Le cryostat manuel est conçu pour répondre aux besoins des laboratoires cliniques de routine en offrant une conception ergonomique ajustée, avec un réglage de la hauteur en option, le système Vacutome et une désinfection à froid.
Marque: Epredia™ 957150
Description
Obtenez une qualité de coupe optimale, ainsi qu’une sécurité et une ergonomie inégalées grâce au Thermo Scientific™ CryoStar™ NX50, conçu pour répondre aux besoins des laboratoires cliniques de routine. Ce cryostat manuel offre une conception adaptée à la forme, avec en options un réglage de la hauteur, une désinfection à froid et un vacutome.
Le cryostat CryoStar NX50 suit les traces du cryostat populaire CryoStar NX70 en offrant des caractéristiques standard adaptées aux laboratoires d’histologie clinique de routine.
Caractéristiques d’ergonomie et de sécurité
- Réglage optionnel de la hauteur (82-112 cm) pour permettre de découper en position assise ou debout. Permet aux utilisateurs de rapidement s’adapter à différentes hauteurs
- Bande de contour du corps et commandes intégrées de repose-bras
- Progression grossière motorisée à 3 mm/s max.
- Désinfection à froid (en option) Désinfecte la chambre cryostatique à froid en 50 minutes seulement.
- Verrou à manivelle, protection de lames et outil de retrait magnétique de lames
- Mémorisation de 3 programmes pour stocker des paramètres de découpe standard
- Fonctionnement de l’écran tactile avec logiciel intuitif pour accueillir plusieurs utilisateurs
- Découpe manuelle – Pour la découpe motorisée, veuillez consulter le cryostat NX70
- Chambre spacieuse en acier inox pour organiser le flux de travail
- Refroidissement de la chambre à -25°C±2°C (à 20°C de température ambiante)
- Refroidissement séparé de la tête d’échantillon à -43°C±2°C (à 20°C de température ambiante)
- Porte-couteaux refroidis en continu jusqu’à -27°C±2°C (à 20°C de température ambiante)
- 18 positions de stockage, y compris un emplacement de congélation rapide
- Dispositif de congélation rapide peltier intégré qui refroidit rapidement jusqu’à -57°C±3°C
- Système Vacutome (en option) pour l’étirement des coupes cryogéniques
- Volant rotatif à contact léger manuel
- Épaisseur de coupe de 0,5 μm à 500 μm
- Avance précise de la lame du moteur pas à pas pour une vibration minimale
- lors de la découpe
- Longueur de course verticale de 64 mm
- Plage d’alimentation horizontale de 48 mm
- Rétraction des échantillons de 20 μm lors de la course de retour, avec indication optique
- Orientation des échantillons réglable à 8° dans l’axe Y pour une stabilité accrue et une rotation de l’axe Z de 360°
- L’unité standard comprend une régulation de température de la tête d’objet à réponse rapide, une conception et une couleur ajustées, une interface utilisateur à écran tactile pour le contrôle des fonctions de l’instrument
- Parmi les caractéristiques en option figurent le contrôle de la hauteur intégré, le module de désinfection à froid et le système Vacutome
Spécification
Cryostat | |
Refroidissement d’objets, Peltier, ajustement de la hauteur, désinfection à froid | |
Température ambiante -27°C; à -20°C ±2°C à +20° à +30°C | |
Axe y 8° réglable pour une stabilité accrue ; axe Z réglable 360° | |
Température ambiante 43 ±2°C à +20°C | |
64 mm | |
Motorisé (marche / arrêt) | |
-57°C ±3°C (-70,6°F +35,6° à -26,6°F) à une température ambiante de +20°C / +58°F. | |
Réglage manuel en fonction de la taille de l’échantillon | |
48 mm | |
100 cm | |
82 à 112 cm | |
75,5 cm | |
220/240 V | |
200 kg |
Programmé / Immédiat | |
Moteur pas-à-pas contrôlé par un simple écran tactile | |
0,5 à 100 μm (section fine), 5 à 500 μm (section garniture) | |
20 μm | |
5 à 30 μm par incréments de 5 μm ; 30 à 100 μm par incréments de 10 μm ; 100 à 200 μm par incréments de 20 μm ; 200 à 500 μm par incréments de 50 μm | |
Porte-lame jetable 8 à 16° | |
OPHD | |
Manuel | |
0,5 à 5 μm en incréments de 0,5 μm ; 5 à 10 μm en incréments de 1 μm ; 10 à 20 μm en incréments de 2 μm ; 20 à 50 μm en incréments de 5 μm ; 50 à 100 μm en incréments de 10 μm | |
39,4 in | |
32,3 à 44,0 in | |
29,7 in | |
50/60 Hz | |
440 lb. |