Learn More
Bel Art™ Racks de petite taille pour tubes à essai SP Scienceware™ No-Wire
Conception compacte et peu encombrante pour gagner de la place dans les bains-marie, les hottes à flux laminaire et les hottes filtrantes.
Marque: Bel Art™ F18748-0013
30.40 EUR valable jusqu'au 2025-06-13
Utilisez le code promo "24123" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Racks en plastique PP
- Autoclavable à la vapeur à 121°C (250°F)
Spécification
Rack, demi, non métallique | |
Autoclavable | |
Tubes (10 à 13 mm) | |
42 | |
3 niveaux | |
Non stérile | |
L x l x H : 12.8 x 10.5 x 7.2 cm | |
13 mm |
5 x 7 | |
White | |
PP | |
Carré | |
Oui, si vide | |
Pour tubes à essai de 10 à 13 mm | |
12.8 x 10.5 x 7.2 cm |