Learn More
Bel Art™ Racks de petite taille pour tubes à essai SP Scienceware™ No-Wire
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Positions:
20
42
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Racks en plastique PP
- Autoclavable à la vapeur à 121°C (250°F)
Spécification
Spécification
| Type de produit | Rack, demi, non métallique |
| Array | 5 x 7 |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | White |
| Capacité | Tubes (10 à 13 mm) |
| Matériau | PP |
| Positions | 42 |
| Forme | Carré |
| Étagères | 3 niveaux |
| Empilables | Oui, si vide |
| Afficher plus |