Learn More
Schmidlin™ NM Plus Rack Hydrogen Generator
This generator produces a continuous supply of high purity, dry hydrogen.
14776.71€ - 24465.29€
Spécification
Profondeur (métrique) | 500 cm |
---|---|
Hauteur (métrique) | 13.3 cm |
Température ambiante max. de fonctionnement | 35°C |
Pression de sortie | 11 bar |
Largeur (impériale) | 19 in. |
Code produit | Marque | Débit | Puissance | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Débit | Puissance | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17798919
|
Schmidlin™
DB-RNM100-EU |
100 mL/min. | 90 W |
14776.71€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17718929
|
Schmidlin™
DB-RNM250-EU |
250 mL/min. | 125 W |
16109.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17728929
|
Schmidlin™
DB-RNM500-EU |
500 mL/min. | 200 W |
19759.73€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17708929
|
Schmidlin™
DB-RNM1000-EU |
1000 mL/min. | 400 W |
24465.29€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Increase efficiency and improve safety and performance
- On-demand supply 24/7
- Pressure: 11 barg (160 psig)
- Unique permeation membrane drying system
- Cold dual dynamic regeneration dryer
- USB connectivity
- Easy to install with complete 'plug and play' functionality
- Ideal for all GC detector applications
- Meets and exceeds requirements for the most demanding GC applications
- Superior hydrogen production with reliable long life cell
- Minimal maintenance; no desiccant cartridges to change
- PC monitoring for maintenance, diagnostics and remote connection
Spécification
500 cm | |
35°C | |
19 in. | |
Outlet: 1/8 in. |
13.3 cm | |
11 bar | |
48.5 cm | |
>99.99996% |