Learn More
Tétrafluoroborate de nitronium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
62.60€ - 553.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13826-86-3 |
---|---|
Formule moléculaire | BF4NO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 132.81 |
Numéro MDL | MFCD00011432 |
Clé InChI | XYRQURYIJKJVSF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | nitronium tetrafluoroborate, nitronium ion tetrafluoroborate, nitronium tetrafluoroboron, nitroniumtetrafluoroborate, nitronium.tetrafluoroborate, nitronium tetrafluoroborate, 0.3-0.5m solution in sulfolane |
CID PubChem | 11073463 |
Nom IUPAC | nitronium ; tétrafluoroborate |
SMILES | [O-][NH+]=O.F[B-](F)(F)F |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10516603
|
Thermo Scientific Acros
174380050 |
5 g | Flacon en plastique |
62.60€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10082370
|
Thermo Scientific Acros
174380250 |
25 g | Flacon en plastique |
198.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11904131
|
Thermo Scientific Acros
174381000 |
100 g | Flacon en plastique |
553.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13826-86-3 | |
132.81 | |
XYRQURYIJKJVSF-UHFFFAOYSA-N | |
11073463 | |
[O-][NH+]=O.F[B-](F)(F)F |
BF4NO2 | |
MFCD00011432 | |
nitronium tetrafluoroborate, nitronium ion tetrafluoroborate, nitronium tetrafluoroboron, nitroniumtetrafluoroborate, nitronium.tetrafluoroborate, nitronium tetrafluoroborate, 0.3-0.5m solution in sulfolane | |
nitronium ; tétrafluoroborate |
Spécification
Nitronium tetrafluoroborate | |
13826-86-3 | |
Cristaux adhérents | |
BF4NO2 | |
MFCD00011432 | |
nitronium tetrafluoroborate, nitronium ion tetrafluoroborate, nitronium tetrafluoroboron, nitroniumtetrafluoroborate, nitronium.tetrafluoroborate, nitronium tetrafluoroborate, 0.3-0.5m solution in sulfolane | |
XYRQURYIJKJVSF-UHFFFAOYSA-N | |
nitronium ; tétrafluoroborate | |
11073463 | |
97% |
200.0°C | |
Incolore à blanc | |
96% min | |
NO2BF4 | |
01,742; 04,358; 05,476; 08,361; 09,324; 01,747; 04,360; 07,253; 08,364; 14,215 | |
Solubility in water: may decompose | |
[O-][NH+]=O.F[B-](F)(F)F | |
132.81 | |
132.81 |
Sécurité et traitement
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 237-533-5
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Nitronium tetrafluoroborate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.