Learn More
Tétrafluoroborate de nitronium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10082370
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13826-86-3
Formule moléculaire BF4NO2
Poids moléculaire (g/mol) 132.81
Numéro MDL MFCD00011432
Clé InChI XYRQURYIJKJVSF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nitronium tetrafluoroborate, nitronium ion tetrafluoroborate, nitronium tetrafluoroboron, nitroniumtetrafluoroborate, nitronium.tetrafluoroborate, nitronium tetrafluoroborate, 0.3-0.5m solution in sulfolane
CID PubChem 11073463
Nom IUPAC nitronium ; tétrafluoroborate
SMILES [O-][NH+]=O.F[B-](F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Nitronium tetrafluoroborate
Point de fusion 200.0°C
Couleur Incolore à blanc
Forme physique Cristaux adhérents
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 96% min
Formule linéaire NO2BF4
Fieser 01,742; 04,358; 05,476; 08,361; 09,324; 01,747; 04,360; 07,253; 08,364; 14,215
Informations sur la solubilité Solubility in water: may decompose
Poids de la formule 132.81
Pourcentage de pureté 97%
Conditionnement Flacon en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Nitronium tetrafluoroborate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.