Learn More
Ansell Gants en vinyle BioClean™ Vector BVA-E
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
Description
- 30 cm (12 po) ambidextres
- Gants en vinyle non stériles (PVC)
- Sans poudre, sans latex
- La manchette à bord roulé facilite l’enfilage et la stabilité sur le bras
- Propriétés ESD
- Éliminent les allergies au latex de type 1
- Traités dans un environnement de salle blanche pour une compatibilité garantie avec les conditions de fonctionnement de la norme ISO classe 5
- Conformes aux exigences de la norme relative aux gants EN420:2003 et de la norme européenne relative aux gants médicaux (EN455 Parties 1, 2 & 3)
- Conformes à la norme ISO 2859
- Fabriqués dans un établissement titulaire des certifications ISO 9001:2008 & 89/686/CEE
Spécification
Spécification
Certifications / conformité (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009, Catégorie I |
Cleanroom Class | Classe 100/ISO 5 |
AQL | 1,5 |
Couleur | Transparent |
Finition externe | Non texturés |
Finger Thickness (English) | 3,9 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0,10 mm |
Hand | Ambidextres |
Latex Free | Oui |
Matériau | Vinyle |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Vidéos
-
Nitritex Bioclean glove range
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Les essentiels pour salles blanches
Équipez votre environnement contrôléCode promotionnel: 24151Expire: 2025-05-02
Jours
29Heures
11Minutes
24Secondes
27Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92 %
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ansell Gants en vinyle BioClean™ Vector BVA-E >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu