Learn More
Ansell Gants en néoprène stériles pour salles blanches BioClean Suprene™ Code produit.: 15278228
Ajouter au panier
Ansell Gants en néoprène stériles pour salles blanches BioClean Suprene™
Code produit. 15278228
7,5
Click to view available options
Dimensions:
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Code produit. 15278228
Marque: Ansell BSNS75
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les gants en néoprène stériles pour salle blanche résistent à une grande diversité de produits chimiques et sont conçus pour le double enfilage. Ils ont des propriétés antistatiques et une forme épousant la main pour un confort et une ergonomie exceptionnels. Recommandés pour les environnements de salles blanches de classe 10/ISO 4.
  • Conforme ISO classe 4 et compatibles classe A tel que défini dans les BPF de l’UE
  • Double gantage avec une meilleure préhension
  • Forme anatomique pour plus de confort
  • Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
  • Sans latex
  • Manchette à bord roulé
  • Longueur totale : 300 mm (12 po)
  • Test ASTM D6978 05
  • Double gantage
Stockage :  stocker dans un endroit frais et sec (< 40°C) à l’abri de la lumière directe du soleil et de la lumière fluorescente
Compliance
USP 797, USP 800
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications / conformité (Europe) ISO 9001:2015 et (EU)2016/425, EN420:2003 + A1:2009, EN374-1:20016, EN374-5:2016 et EN421:2010, EN455-2:2015, ISO 11137-1:2006, (EC)1935/2004 et (EC)2023/2006, ASTM D978-05
Cleanroom Class Classe 10/ISO 4
Couleur Vert
Jetable Oui
Finition externe Entièrement texturés
Finger Thickness (English) 7,3 mil
Finger Thickness (Metric) 0,18 mm
Hand Spécifique
Latex Free Oui
Matériau Néoprène
Palm Thickness (English) 6,3 mil
Palm Thickness (Metric) 0,16 mm
Dimensions 7,5
Stérilité Stérile
Épaisseur (impériale) 7,3 mil
Épaisseur (métrique) 0,18 mm
EN 421 Oui
EN ISO 374-1 Type C
EN ISO 374-5 Bactéries, champignons AVEC protection contre les virus
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001:2008
Modèle BSNS-75
Séries BioClean™ Suprene BSNS
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 30 cm
Afficher plus Afficher moins
  • Nitritex Bioclean glove range
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Nitritex Bioclean glove range
    Correction du contenu d'un produit
    Nom du produit
    Ansell Gants en néoprène stériles pour salles blanches BioClean Suprene™ >