Learn More
Ansell Masques BioClean™ Microflow™
Voiles doux et non stériles pour salle blanche avec bandeau et embout nasal, fabriqués avec une liaison de biochimie à ultrasons
Marque: Ansell BFV06
555.60 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Voile : Matériau non tissé thermabond peu pelucheux
- Liaison : Polyester hydroenchevêtré blanc
- Tourelle : Entièrement fermé, flexible, avec revêtement en aluminium malléable et plastique
- Bandeau : Polyester tubulaire
- L× l : 375 mm (15 po)×330 mm (13 po)
Spécification
Masque facial pour salle blanche | |
Boutons pression | |
Étalon | |
Voile, BFV06 | |
Classe 10 000/ISO 7 | |
16 % (PFE) | |
15 in | |
50 pièces par sachet en PE intérieur scellé ; un sachet intérieur par sachet en PE extérieur scellé ; 10 sachets extérieurs par carton (500 pièces) |
Blanc | |
Polyéthylène | |
Non stérile | |
ISO 2859 | |
Oui | |
Oui | |
37,5 cm | |
Voile facial BioClean™ Microflow |