Learn More
Ansell Gants pour salle blanche en nitrile stériles BioClean Excell™ Code produit.: 12715845
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Ansell Gants pour salle blanche en nitrile stériles BioClean Excell™
BIOPHARMA
Code produit. 12715845
9
Click to view available options
Dimensions:
10
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Code produit. 12715845
Marque: Ansell BEXS90
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le meilleur du confort, sans accélérateur
  • 30 cm (12 po), spécifiques main droite / main gauche
  • Gants en nitrile stériles irradiés aux rayons gamma
  • Le nitrile résiste à une large gamme de produits chimiques
  • Hypoallergéniques
  • Propriétés anti-statiques
  • 1,5 sans petits orifices
  • Sans poudre, sans latex, manchette à bord roulé, sans accélérateur
  • Traités dans un environnement de salles blanches pour assurer la compatibilité avec les conditions de fonctionnement de classe ISO 4 et grade A des BPF de l’UE
  • Niveau garanti de stérilité 10-6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications / conformité (Europe) CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Partie 2, Denrées alimentaires
Cleanroom Class Classe 10/ISO 4
AQL 1,5
Couleur Blanc
Finition externe Entièrement texturés
Finger Thickness (English) 6,6 mil
Finger Thickness (Metric) 0,17 mm
Hand Spécifique
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 4,7 mil
Palm Thickness (Metric) 0,12 mm
Poudré Sans poudre
Dimensions 9
Stérilité Stérile
Épaisseur (impériale) 6,6 mil
Épaisseur (métrique) 0,17 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001, règlement EPI 2016 425 Module D
Modèle BEXS90
Séries BioClean™ BEXS
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 30,5 cm
Afficher plus Afficher moins
  • Nitritex Bioclean glove range
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Nitritex Bioclean glove range
    Certificats
    Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
    5 Réponse(s) trouvée(s)
    Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
    Numéro de lotN32211039 Type de certificatCertificat de stérilité Date24/02/2023 Catalog NumberBEXS-90
    Numéro de lotN32211028 Type de certificatCertificat de stérilité Date24/02/2023 Catalog NumberBEXS-90
    Numéro de lot21-2369 Type de certificatCertificat de stérilité Date16/12/2022 Catalog NumberBEXS-90
    Numéro de lotN32211039 Type de certificatCertificat de conformité Date24/02/2023 Catalog NumberBEXS-90
    Numéro de lotN32211028 Type de certificatCertificat de conformité Date24/02/2023 Catalog NumberBEXS-90
    Correction du contenu d'un produit
    Nom du produit
    Ansell Gants pour salle blanche en nitrile stériles BioClean Excell™ >