Learn More
Ansell™ Combinaisons jetables stériles BioClean-D™ avec capuche et passe-pouce
Click to view available options
Dimensions:
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
Taille (métrique) de la poitrine:
100 à 108 cm
108 à 116 cm
116-124 cm
124 à 132 cm
132 à 140 cm
76 à 84 cm
84 à 92 cm
92 à 100 cm
Hauteur (métrique):
158 à 164 cm
164 à 170 cm
170 à 176 cm
176 à 182 cm
182 à 188 cm
188 à 194 cm
194 à 200 cm
200 à 206 cm
Description
- En tissus CleanTough™ anti-statique et peu pelucheux
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
- Propriétés anti-statiques
- Fabriqué dans un établissement titulaire de la certification ISO 9001:2008
- Fermeture à l’avant avec protection à rabat
- Passe-pouce sur le poignet
- Élastique au dos, aux poignets et aux chevilles
- Testés ASTM D6978 05
- Tambour HELMKE testé
- Faible teneur en particules
- Niveau garanti de stérilité 10-6
- Disponibles en tailles : de S à 4XL
Compliance
USP 797, USP 800, 503B
Spécification
Spécification
Type de produit | Combinaison jetable avec capuche et passe-pouce |
Dimensions | 2XL |
Matériau | Polypropylène |
Couleur | Blanc |
Jetable | Oui |
Stérilité | Stérile |
Certifications/Conformité | ISO 9001:2015 et (UE)2016/425, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, ASTM F739-12, EN 1149-5:2008, EN530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN9073-4, EN 863 et EN 13935-2, ISO 11137-1:2006 |
Certifications / conformité (Europe) | (EU)2016/425, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, EN 1149-5:2008, EN530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN9073-4, EN 863 and EN 13935-2 |
Modèle | S-BDCHT |
Taille (métrique) de la poitrine | 116-124 cm |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Vidéos
-
Nitritex Bioclean-D
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
23-2106 | Certificat de stérilité | 15/08/2024 | S-BDCHT-XXL |
23-1954 | Certificat de stérilité | 23/01/2024 | S-BDCHT-XXL |
23-2106 | Certificat de conformité | 15/08/2024 | S-BDCHT-XXL |
23-1954 | Certificat de conformité | 23/01/2024 | S-BDCHT-XXL |
23-1839 | Certificat de conformité | 17/01/2024 | S-BDCHT-XXL |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Les essentiels pour salles blanches
Équipez votre environnement contrôléCode promotionnel: 24151Expire: 2025-05-02
Jours
2Heures
17Minutes
33Secondes
23
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ansell™ Combinaisons jetables stériles BioClean-D™ avec capuche et passe-pouce >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu