Learn More
Ansell Gants en nitrile pour salle blanche extra-longs BioClean™ Nerva™
BIOPHARMA
Gants en nitrile offrant une protection chimique de longueur coude
964.00€
Specifications
Certifications / conformité (Europe) EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 Partie 2, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Catégorie III
Cleanroom Class Classe 10/ISO 4
Couleur Blanc
Finition externe Entièrement texturés
Finger Thickness (English) 6,3 mil
View More Specs
Products 5
Product Code Brand Dimensions Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Dimensions Price Quantity & Availability  
13137196
BIOPHARMA
View Documents
Ansell
BNAL-S
S
964.00€
1000 pièces
Expédition estimée: 11-12-2024
pour voir le stock disponible 
Add to basket
13127196
BIOPHARMA
View Documents
Ansell
BNAL-M
M
964.00€
1000 pièces
Expédition estimée: 21-01-2025
pour voir le stock disponible 
Add to basket
13117196
BIOPHARMA
View Documents
Ansell
BNAL-L
L
964.00€
1000 pièces
Expédition estimée: 21-01-2025
pour voir le stock disponible 
Add to basket
13147196
BIOPHARMA
View Documents
Ansell
BNAL-XL
XL
964.00€
1000 pièces
Expédition estimée: 21-01-2025
pour voir le stock disponible 
Add to basket
15278188
BIOPHARMA
View Documents
Ansell
BNAL-XXL
2XL
964.00€
1000 pièces
Expédition estimée: 03-07-2025
pour voir le stock disponible 
Add to basket
Description
Description
  • 16 po (400 mm) Ambidextres
  • Non stérile
  • Texturé, sans poudre ni latex
  • 1,5 sans petits orifices
  • Excellentes propriétés DES
  • Extra long pour une protection de longueur coude
  • Traités dans un environnement de salle blanche pour une compatibilité garantie avec les conditions de fonctionnement de la norme ISO classe 4
  • Conforme aux exigences de la norme relative aux gants EN 420:2003 et de la norme européenne relative aux gants médicaux EN 455 (parties 1, 2 et 3) et EN 374-1, 2 et 3:2003
  • Catégorie 3 - équipement de protection individuelle de conception complexe conforme à la directive 89/686/CEE sur les EPI
  • Fabriqué dans un établissement titulaire des certifications ISO 9001:2008 et 89/686/CEE Article 11b. Traité dans un environnement de salle blanche ISO classe 4 certifié NEBB
Certifications
Marquage CE
Compliance
Gant Standard EN420:2003, la norme européenne pour les gants médicaux EN455 (parties 1, 2 et 3) et EN374-1, 2 et 3:2003.
Specifications
Specifications
EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 Partie 2, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Catégorie III
Blanc
6,3 mil
Ambidextres
Nitrile
0,10 mm
Non stérile
0,16 mm
BioClean™ Nerva BNAL
40 cm
Classe 10/ISO 4
Entièrement texturés
0,16 mm
Oui
3,9 mil
Sans poudre
6,3 mil
ISO 9001, règlement EPI 2016 425 Module D
16 in
Videos
SDS