Learn More
Ansell Gants en nitrile pour salle blanche extra-longs BioClean™ Nerva™
![BIOPHARMA](/content/dam/fishersci/glyphs/sure_trace.png)
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
Description
- Extra longueur de 16 po pour protéger les coudes
- Ambidextres
- Non stérile
- Texturés, sans poudre, sans latex
- Propriétés ESD
- Traités dans un environnement de salle blanche pour une compatibilité garantie avec les conditions de fonctionnement de la norme ISO classe 4
- Manchette à bord roulé
- Emballage facile à déchirer, non-générateur de matières particulaires
- Double enfilage
- Parfaits pour les environnements contrôlés et critiques, la production et la fabrication, les laboratoires et R&D
Certifications
Marquage CE
Compliance
Gant Standard EN420:2003, la norme européenne pour les gants médicaux EN455 (parties 1, 2 et 3) et EN374-1, 2 et 3:2003.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Spécification
Certifications / conformité (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 Partie 2, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Catégorie III |
Cleanroom Class | Classe 10/ISO 4 |
Couleur | Blanc |
Finition externe | Entièrement texturés |
Finger Thickness (English) | 6,3 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0,16 mm |
Hand | Ambidextre |
Latex Free | Oui |
Matériau | Nitrile |
Palm Thickness (English) | 3,9 mil |