Learn More
Fisherbrand™ Gants jetables en nitrile Indigo EPI Cat III
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Dimensions:
XS
S
M
L
XL
Description
- EPI catégorie III
- Couleur bleu indigo
- Nitrile
- Ambidextres
- Manchette à bord roulé
- Bouts des doigts texturés
- Sans poudre
- Usage général
- Résistance aux produits chimiques
- Jetable
- Non stérile
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | EPI Catégorie III, EN 420:2003, EN ISO 374-1/Type B, EN ISO 374-5, EN ISO 374-4 |
Contenu et stockage | Durée de conservation 5 ans |
Applications | Laboratoire |
AQL | 1,5 |
Couleur | Indigo |
Jetable | Oui |
Finger Thickness (Metric) | 0,08 mm à 0,14 mm |
Hand | Ambidextres |
Matériau | Nitrile |
Palm Thickness (Metric) | 0,06 mm à 0,09 mm |
Afficher plus |
Vidéos
-
Fisherbrand Nitrile Gloves (EN)
-
Fisherbrand Nitrile Gloves (FR)
Documents
Scientific Resources
Brochures
Fisherbrand Nitrile Indigo Protective Glove FR.pdf
Taille: 356.9 kB
Fisherbrand Nitrile Indigo Protective Glove EN.pdf
Taille: 335.5 kB
ISO 374-1 Certificate FB Indigo Gloves.pdf
Taille: 337.3 kB
Fisherbrand Nitrile Indigo Declaration of Conformity
Taille: 48.3 kB
Flyers
Fisherbrand Nitrile Disposable Gloves
Taille: 582 kB
Fisherbrand Nitrile Indigo Protective Glove
Taille: 283.4 kB
Fisherbrand Nitrile Indigo Protective Glove
Taille: 281.2 kB
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
AN321533418 | Certificat de conformité | 19/10/2023 | FB35MDBS |
AN318332835 | Certificat de conformité | 29/08/2023 | FB35MDBS |
YN308331708 | Certificat de conformité | 31/07/2023 | FB35MDBS |
YN312032167 | Certificat de conformité | 25/07/2023 | FB35MDBS |
YN313332171 | Certificat d’analyse | 31/07/2023 | FB35MDBS |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Gants jetables en nitrile Indigo EPI Cat III >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu