Learn More
Fisherbrand™ Gants jetables en nitrile Indigo 4.0
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Dimensions:
XS
Standard
Moyen
Grande
XL
Conditionnement:
200 pièces
Description
- Les gants non stériles et non poudretiques offrent une protection élevée pour une large gamme d’applications et une utilisation générale
- Le bout des doigts digitales permet une bonne prise en main
- Le gant de protection de type B vous aidera à travailler en toute sécurité avec une bonne protection hermétique
- EPI catégorie III
- Ambidextres
- Bâton des doigts SMS réalisé pour une prise en charge sécurisée
Spécification
Spécification
| Certifications / conformité (Europe) | EPI Catégorie III, EN 420:2003, EN ISO 374-1/Type B, EN ISO 374-5, EN ISO 374-4 |
| Chlorinated | Non |
| Accelerator Free | Non |
| Applications | Laboratoire, Industriel |
| AQL | 1.5 |
| Couleur | Indigo |
| Jetable | Usage unique |
| Finition externe | Bout des doigts texturé |
| Finger Thickness (English) | 3,5 à 6,3 ml |
| Finger Thickness (Metric) | 0,09 à 0,16 mm |
| Afficher plus |