Learn More
Acide nitrique, TRACESELECT™ Ultra, pour l’analyse UltraTrace, 67-69 %, Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
250 ml
500ml
1 L
2 L
Conditionnement:
Flacon poly
Description
TraceSELECT™ Ultra et TraceSELECT
- acides, bases et sels ultra-purs pour la fusion et la digestion humide dans l’analyse de l’environnement, de l’eau et des aliments
- la préparation d’échantillons pour l’analyse de traces nécessite des réactifs de la plus haute pureté ; nos produits TraceSELECT Ultra pour l’analyse d’ultra-traces à des niveaux ppb, voire ppt, sont produits par distillation à sous-ébullition
- les acides, bases et sels de la série TraceSELECT ont été développés pour la préparation et l’analyse des échantillons dans la plage de traces ppb (μg/kg)
- conditionnés dans des récipients de haute qualité adaptés à chaque produit
- les réactifs sont produits et mis en bouteille dans des conditions de salle blanche
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Nitric acid |
Note relative au nom | TRACESELECT™ Ultra, for UltraTrace Analysis, 65-71%, |
Point d’ébullition | 122°C |
Densité | 1,420 g/cm³ |
Conditionnement | Flacon poly |
Tension de vapeur | 8 mmHg (20°C) |
Plage de pourcentage du dosage | 65 to 71% |
Quantité | 2 L |
Formule linéaire | HNO3 |
Numéro UN | UN2031 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Nitric acid
- Dangers
- Liquide oxydant Catégorie 3
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H331-Toxique par inhalation.
- EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: nitric acid
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acide nitrique, TRACESELECT™ Ultra, pour l’analyse UltraTrace, 67-69 %, Honeywell Fluka™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu