Learn More
Ansell™ Gants lourds en nitrile NitraSafe™ série 28-329
Associe la protection exceptionnelle de la construction renforcée en Kevlar™ à la préhension et à la flexibilité de la technologie avancée de revêtement en nitrile d’Ansell. La gamme NitraSafe™ est synonyme de manipulation sûre des pièces en métal lourd huileux, tandis que la mousse NitraSafe™ associe une bonne préhension et un bon confort.
188.65€ - 253.00€
Spécification
Matériau arrière | Nitrile |
---|---|
Certifications/Conformité | CE Mark 0493, Standard Category III EN 388 : 4331 |
Matériau de la manchette | Nitrile |
Type de produit | Heavyweight Gloves |
Type de manchette de gant | Nitragold™ |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12610812
|
Ansell™
28-329_7 |
7 | N/A | ||||||
12313589
|
Ansell™
28329080 |
8 |
N/A
|
N/A | |||||
12323589
|
Ansell™
28329090 |
9 |
253.00€
12 paires |
Expédition estimée: 17-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12600812
|
Ansell™
28329100 |
10 |
253.00€
12 paires |
Expédition estimée: 17-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Assure une manipulation sûre des pièces métalliques lourdes huileuses, tandis que la mousse NitraSafe™ associe une bonne préhension et un confort optimal.
- Les deux gants, éventuellement associés à la manchette NitraGold™, offrent une protection mécanique exceptionnelle contre les coupures et l’abrasion.
- Coupés et cousus
- Construction en jersey de coton Kevlar™
- Revêtement en nitrile
- Finition paume enduite
Spécification
Nitrile | |
Nitrile | |
Nitragold™ | |
Jersey de coton DuPont™, fibre d’aramide en Kevlar™ | |
72 paires |
CE Mark 0493, Standard Category III EN 388 : 4331 | |
Heavyweight Gloves | |
Jersey de coton DuPont™, fibre d’aramide en Kevlar™ | |
Paume enduite | |
Résistance supérieure aux coupures et à l’abrasion |