Learn More
Ansell™ Gants lourds en nitrile NitraSafe™ série 28-329
Code produit. 12313589
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
Associe la protection exceptionnelle de la construction renforcée en Kevlar™ à la préhension et à la flexibilité de la technologie avancée de revêtement en nitrile d’Ansell. La gamme NitraSafe™ est synonyme de manipulation sûre des pièces en métal lourd huileux, tandis que la mousse NitraSafe™ associe une bonne préhension et un bon confort.
  • Assure une manipulation sûre des pièces métalliques lourdes huileuses, tandis que la mousse NitraSafe™ associe une bonne préhension et un confort optimal.
  • Les deux gants, éventuellement associés à la manchette NitraGold™, offrent une protection mécanique exceptionnelle contre les coupures et l’abrasion.
  • Coupés et cousus
  • Construction en jersey de coton Kevlar™
  • Revêtement en nitrile
  • Finition paume enduite
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau arrière Nitrile
Certifications/Conformité Marquage CE 0493, norme catégorie III EN 388 : 4331
Matériau de la manchette Nitrile
Type de produit Gants lourds
Dimensions 8
Type de manchette de gant Nitragold™
Matériau de revêtement Jersey de coton DuPont™, fibre d’aramide en Kevlar™
Doublure Jersey de coton DuPont™, fibre d’aramide en Kevlar™
Type de paume Paume enduite
Quantité 72 paires
Résistant à Résistance supérieure aux coupures et à l’abrasion