Learn More
Oxalate de niobium(V) hydraté, Thermo Scientific Chemicals
61.80€ - 744.00€
Identifiants chimiques
CAS 1660137-09-6
Numéro MDL MFCD00050743
Synonyme niobium v oxalate, niobium oxalate
CID PubChem 121233648
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11410121
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
044819.14
25 g
61.80€
25g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11420121
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
044819.22
100 g
188.00€
100g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11430121
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
044819.36
500 g
744.00€
500g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Niobium(V) oxalate hydrate is used as doping precursors in the PZT composition to improve its piezoelectric properties. It is also used in the preparation of niobium pentoxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
1660137-09-6
MFCD00050743
niobium v oxalate, niobium oxalate
121233648
Spécification
Niobium(V) oxalate hydrate
Poudre
MFCD00050743
CRIYBCSTIVPHBQ-UHFFFAOYSA-N
Niobium ; acide oxalique ; hydraté
121233648
Odorless
1660137-09-6
C10H12NbO21
niobium v oxalate, niobium oxalate
C(=O)(C(=O)O)O.C(=O)(C(=O)O)O.C(=O)(C(=O)O)O.C(=O)(C(=O)O)O.C(=O)(C(=O)O)O.O.[Nb]
561.091
538.04 (Anhydrous)
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P264b-P270-P280-P301+P312-P302+P352-P312-P330-P363-P501c
H302+H312
missing translation for 'einecsNumber' : 244-341-5
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante