Learn More
Oxalate de niobium(V) hydraté, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Description
Niobium(V) oxalate hydrate is used as doping precursors in the PZT composition to improve its piezoelectric properties. It is also used in the preparation of niobium pentoxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Niobium(V) oxalate hydrate |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 100 g |
Formule moléculaire | C10H12NbO21 |
Clé InChI | CRIYBCSTIVPHBQ-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | C(=O)(C(=O)O)O.C(=O)(C(=O)O)O.C(=O)(C(=O)O)O.C(=O)(C(=O)O)O.C(=O)(C(=O)O)O.O.[Nb] |
Nom IUPAC | Niobium ; acide oxalique ; hydraté |
Poids moléculaire (g/mol) | 561.091 |
Poids de la formule | 538.04 (Anhydrous) |
Odeur | Odorless |
Sécurité et traitement
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
Identifiant produit
- Niobium(V) oxalate hydrate
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- MIXTURE LIST-Contient: Niobium(V) oxalate hydrate