Learn More
Thermo Scientific Chemicals Nile Red 99 %
140.06€ - 893.52€
Identifiants chimiques
CAS | 7385-67-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C20H18N2O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 318.38 |
Numéro MDL | MFCD00011639 |
Clé InChI | VOFUROIFQGPCGE-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | Nile blue A oxazone |
CID PubChem | 65182 |
ChEBI | CHEBI:52169 |
SMILES | CCN(CC)C1=CC=C2N=C3C(OC2=C1)=CC(=O)C1=CC=CC=C31 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10464311
|
Thermo Scientific Chemicals
415711000 |
100 mg | Flacon en verre |
140.06€
100mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10658904
|
Thermo Scientific Chemicals
415710010 |
1 g | Flacon en verre |
893.52€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7385-67-3 | |
318.38 | |
VOFUROIFQGPCGE-UHFFFAOYSA-N | |
65182 | |
CCN(CC)C1=CC=C2N=C3C(OC2=C1)=CC(=O)C1=CC=CC=C31 |
C20H18N2O2 | |
MFCD00011639 | |
Nile blue A oxazone | |
CHEBI:52169 |
Spécification
Nile Red | |
99% | |
98.5 | |
99% | |
MFCD00011639 | |
15, 6628 | |
Solubility in water: almost insoluble. Other solubilities: soluble in acetone, acetonitrile, chloroform, thf,, ethanol, dmso, cs2, benzene, nitrobenzene, pyridin, e, hexane, diethyl ether | |
Authentique | |
8-(diethylamino)-12H-10-oxa-5-azatetraphen-12-one | |
65182 | |
318.38 | |
Pures | |
Complies | |
Poudre |
203.0°C to 205.0°C | |
7385-67-3 | |
100.0 | |
C20H18N2O2 | |
27, II, 468 | |
Nile blue A oxazone | |
VOFUROIFQGPCGE-UHFFFAOYSA-N | |
CCN(CC)C1=CC=C2N=C3C(OC2=C1)=CC(=O)C1=CC=CC=C31 | |
318.38 | |
CHEBI:52169 | |
99% | |
98.5% min. | |
Rouge foncé à rouge |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 230-966-0
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Nile Red