Learn More
Chlorure de nickel(II), anhydre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
32.46€ - 318.59€
Identifiants chimiques
CAS 7718-54-9
Formule moléculaire Cl2Ni
Poids moléculaire (g/mol) 129.593
Numéro MDL MFCD00011142
Clé InChI QMMRZOWCJAIUJA-UHFFFAOYSA-L
CID PubChem 24385
ChEBI CHEBI:34887
Nom IUPAC dichloronickel
SMILES Cl[Ni]Cl
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11429587
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22085.14
25 g
32.46€
25g
11439587
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22085.22
100 g
88.64€
100g
11449587
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22085.36
500 g
318.59€
500g
Description
Description
Nickel(II) chloride is a mild Lewis acid used for the regioselective isomerization of dienols and selective reduction of alkenes to alkanes in presence of Lithium aluminum hydride. It is used as a precursor to nickel boride, finely divided nickel. It acts as a catalyst to prepare dialkyl arylphosphonates from phosphites and aryl iodide. It finds application in the electroplating of nickel onto other metal items. It is also used in the synthesis of semiconducting metal-containing polymers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de nickel(II) est un acide de Lewis faible utilisé pour l’isomérisation régiosélective des diénols et la réduction sélective des alcènes en alcanes en présence d’hydrure de lithium-aluminium. Il est utilisé comme précurseur du borure de nickel, du nickel finement divisé. Il agit comme catalyseur pour préparer les arylphosphonates dialkylés à partir de phosphites et d’iodure d’aryle. Il s’utilise dans la galvanoplastie du nickel sur d’autres éléments métalliques. Il est également utilisé dans la synthèse de polymères contenant des métaux semi-conducteurs.
Solubilité
Soluble dans l’éthylène glycol, l’éthanol, l’hydrazine et l’hydroxyde d’ammonium. Légèrement soluble dans l’eau. Insoluble dans l’acide nitrique.
Remarques
Hygroscopique. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les peroxydes.
Spécification
Identifiants chimiques
7718-54-9
129.593
QMMRZOWCJAIUJA-UHFFFAOYSA-L
CHEBI:34887
Cl[Ni]Cl
Cl2Ni
MFCD00011142
24385
dichloronickel
Spécification
Nickel(II) chloride
anhydrous
Cl2Ni
MFCD00011142
14,6505
QMMRZOWCJAIUJA-UHFFFAOYSA-L
dichloronickel
24385
129.6
Odorless
3.55
1,001°C
7718-54-9
NiCl2
UN3288
Soluble in ethylene glycol,ethanol,hydrazine and ammonium hydroxide. Slightly soluble in water. Insoluble in nitric acid.
Cl[Ni]Cl
129.593
CHEBI:34887
98%
Hygroscopic
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H301-H331-H334-H350-H360-H372-H341-H315-H317
Toxic if swallowed.
Toxic if inhaled.
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
May cause cancer.
May damage fertility or the unborn child.
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Suspected of causing genetic defects.
Causes skin irritation.
May cause an allergic skin reaction.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P272-P280-P281-P285-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P311-P330-P333+P313-P362-P501c
H301+H331-H315-H317-H319-H334-H341-H350i-H360D-H372-H500
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRES SOLIDES TOXIQUES, INORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 231-743-0
missing translation for 'rtecsNumber' : QR6475000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
Identifiant produit
  • Nickel(II) chloride, anhydrous
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Cancérogénicité Catégorie 1A
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H350i-Peut provoquer le cancer par inhalation.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Nickel(II) chloride