Learn More
Chlorure de nickel(II), anhydre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Nickel(II) chloride is a mild Lewis acid used for the regioselective isomerization of dienols and selective reduction of alkenes to alkanes in presence of Lithium aluminum hydride. It is used as a precursor to nickel boride, finely divided nickel. It acts as a catalyst to prepare dialkyl arylphosphonates from phosphites and aryl iodide. It finds application in the electroplating of nickel onto other metal items. It is also used in the synthesis of semiconducting metal-containing polymers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le chlorure de nickel(II) est un acide de Lewis faible utilisé pour l’isomérisation régiosélective des diénols et la réduction sélective des alcènes en alcanes en présence d’hydrure de lithium-aluminium. Il est utilisé comme précurseur du borure de nickel, du nickel finement divisé. Il agit comme catalyseur pour préparer les arylphosphonates dialkylés à partir de phosphites et d’iodure d’aryle. Il s’utilise dans la galvanoplastie du nickel sur d’autres éléments métalliques. Il est également utilisé dans la synthèse de polymères contenant des métaux semi-conducteurs.
Solubilité
Soluble dans l’éthylène glycol, l’éthanol, l’hydrazine et l’hydroxyde d’ammonium. Légèrement soluble dans l’eau. Insoluble dans l’acide nitrique.
Remarques
Hygroscopique. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les peroxydes.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Nickel(II) chloride |
Point de fusion | 1,001°C |
Note relative au nom | anhydrous |
Quantité | 100 g |
Formule linéaire | NiCl2 |
Numéro UN | UN3288 |
Merck Index | 14,6505 |
Informations sur la solubilité | Soluble in ethylene glycol,ethanol,hydrazine and ammonium hydroxide. Slightly soluble in water. Insoluble in nitric acid. |
Poids de la formule | 129.6 |
Pourcentage de pureté | 98% |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Nickel(II) chloride, anhydrous
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Cancérogénicité Catégorie 1A
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H331-Toxique par inhalation.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H350i-Peut provoquer le cancer par inhalation.
- H360D-Peut nuire au foetus.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: Nickel(II) chloride