Learn More
Thermo Scientific Chemicals Couvercle en nickel pour creuset
16.10€ - 131.00€
Spécification
Matériau Nickel
Product Type Couvercle de creuset en nickel
Consulter d'autres spécifications
Produits 16
Code produit Marque Description Capacité (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Description Capacité (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
15461357
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
035895.KT
For 36034 crucible 1 000 ml N/A N/A N/A
15411367
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
035901.KT
For 36040 crucible 500mL N/A N/A N/A
15471367
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
035921.KT
For 36084 crucible 250mL N/A N/A N/A
15491367
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
035923.KT
For 36019 crucible 250mL N/A N/A N/A
15451377
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
035942.KT
For 36057 crucible 100mL N/A N/A N/A
15401387
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
035959.KT
For 36053 crucible 100mL N/A N/A N/A
15431397
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
035987.KT
For 35946 crucible 75mL N/A N/A N/A
15441397
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
036000.KT
Pour creuset 35883 20mL N/A N/A N/A
15491397
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
036006.KT
For 35889 crucible 5 ml
22.31€
1 pièce
15421407
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
036021.KT
Pour creuset 35925 50 ml
34.77€
1 pièce
15441407
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
036023.KT
For 35969 crucible 45mL N/A N/A N/A
15471407
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
036027.KT
Pour creuset 36071 55mL N/A N/A N/A
15411417
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
036042.KT
Pour creuset 35906 20mL
22.81€
1 pièce
15461417
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
036059.KT
For 35904 crucible 30mL N/A N/A N/A
15401437
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
036082.KT
For 35927 crucible 25mL N/A N/A N/A
15411447
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
036113.KT
For 35991 crucible 35 ml N/A N/A N/A
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nickel
Couvercle de creuset en nickel
Documents
Product Certifications
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Couvercle en nickel pour creuset